Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,70 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 173,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
potency
710 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
240 °C/1010 hPa
mp
199 °C
transition temp
flash point 253 °C
solubility
8 g/L
density
1.4 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750‑900 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI key
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 196 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 98% | assay - |
| solubility 8 g/L | solubility water: soluble 27.4 g/L at 20 °C | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 240 °C/1010 hPa | bp - | bp - | bp - |
| form solid | form powder | form - | form - |
| density 1.4 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
96-45-7
96-45-7
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8206960250 | 04022536464428 |
| 8206961000 | 04022536948249 |