Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 93,20 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 156,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
98%
mp
196-200 °C (lit.)
functional group
thiourea
SMILES string
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI key
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Application
- 2-Imidazolidinethione has been used as a source of nitrogen and sulfur in the preparation of heteroatom functionalized carbon dots with enhanced photoluminescence (PL) emissions.
- It is a precursor for the synthesis of gel-polymer electrolyte based on cross-linked polyepichlorohydrin terpolymer (GECO), which can be used in lithium-sulfur batteries.
- It is also used as a vulcanization accelerator in the preparation of styrene-butadiene rubber (SBR) and rubber composites.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description PESTANAL®, analytical standard | description purum, ≥98.0% (HPLC) | description - |
| assay 98% | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 196-200 °C (lit.) | mp 196-200 °C (lit.) | mp 196-200 °C | mp - |
| functional group thiourea | functional group - | functional group thiourea | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Imidazolidinthion
Signalwort
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zielorgane
Thyroid
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
96-45-7
96-45-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?