Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 377,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
31 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
form
liquid
pH
6.0-7.0 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
transition temp
flash point >93 °C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.084
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 100 °C/1013 hPa | bp - | bp 108 °C (lit.) | bp - |
| density 1.08 g/cm3 at 20 °C | density - | density 0.97 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| form liquid | form powder | form viscous liquid | form powder |
| mp -10 °C | mp >300 °C (lit.) | mp - | mp 140-146 °C |
| transition temp flash point >93 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
924-42-5 + 79-06-1
924-42-5 + 79-06-1