Fortfahren mit
C0250
Natriumkacodylat Trihydrat
≥98%
Synonym(e):
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat, Dimethylarsinsäure Natriumsalz, Dimethylarsonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,60
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,30
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 304,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.170,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2AsO2Na · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.03
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-708-2
Beilstein/REAXYS Number:
3702348
MDL number:
€ 61,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
pH
5.1-7.4
pKa (25 °C)
6.27
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
application(s)
ADME/TOX
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium cacodylate is an organic arsenic compound that is metabolized to produce inorganic, trivalent arsenic in vivo. Sodium cacodylate has been used as a source of arsenic in toxicological research. It is used as a buffer with an effective pH buffering range of 5.1-7.4. In microscopy studies, the buffering capacity of cacodylate prevents excess acidity that may result from tissue fixation.
Application
Sodium cacodylate trihydrate has been used in the stabilization of the fixatives for electron microscopy. It has also been used to collect vibratome sections to perform nucleoside-diphosphatase technique.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C494520840205541
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥98% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
ADME/TOX
application(s)
ADME/TOX
application(s)
-
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
pH
5.1-7.4
pH
8.0-9.0
pH
-
pH
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumkacodylat Trihydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6131-99-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf