Fortfahren mit
8.20603
Glutardialdehyd
(25% solution in water) for synthesis
Synonym(e):
Glutaraldehyd -Lösung, Pentandial, Pentan-1,5-dial
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 30,20
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,30
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 698,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
OHC(CH2)3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352114
Beilstein/REAXYS Number:
605390
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Technique(s):
electron microscopy: suitable
Bp:
100.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.27 hPa ( 20 °C)
€ 30,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.27 hPa ( 20 °C)
form
liquid
concentration
23.0-27.0% (hydrogensulfite method)
technique(s)
electron microscopy: suitable
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
bp
100.5 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Glutardialdehyd (25 %ige Lösung in Wasser) kann in elektrochemischen Studien als Vernetzungschemikalie zur Immobilisierung von sensorischem Material auf dem aktiven Bereich der Elektrode und zur Modifikation der Elektrodenoberfläche eingesetzt werden.
Analysis Note
Gehalt (Hydrogensulfitverfahren): 23,0– 27.0 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,055–1,065
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.14393W512303G7526
technique(s)
electron microscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
electron microscopy: suitable (fixative)
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
Kosher
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
-6 °C
mp
-33 °C
mp
-
mp
-
bp
100.5 °C/1013 hPa
bp
100.7 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutardialdehyd
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
111-30-8
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this solution suitable for SEM/TEM imaging fixation process?
    1 answer
    1. This product has not been specifically tested or validated for use in SEM or TEM imaging fixation. Its effectiveness in preserving samples for electron microscopy is uncertain.