Wichtige Dokumente
W512303
Glutarsäure-Dialdehyd -Lösung
50 wt. % in H2O, FCC
Synonym(e):
Glutaraldehyd -Lösung, Pentan-1,5-dial
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Form
liquid
Konzentration
50 wt. % in H2O
50.0-52.5% (FCC monograph)
Verunreinigungen
may contain ≤0.5% Methanol (residual solvent)
Brechungsindex
n20/D 1.42
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
medicinal; pungent
SMILES String
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChIKey
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Synthesis and Characterization of N-Isopropylacrylamide Microspheres as pH Sensors.: This article details the development of microspheres from glutaric dialdehyde solution for use as pH sensors, showcasing their potential in biochemistry applications for sensitive and accurate pH monitoring (Lavine et al., 2021).
- Characterization and application of chondroitin sulfate/polyvinyl alcohol nanofibres prepared by electrospinning.: This study investigates the properties of chondroitin sulfate/polyvinyl alcohol nanofibers crosslinked with glutaric dialdehyde. The fibers exhibit enhanced biocompatibility and structural integrity, suggesting their utility in advanced drug delivery systems and tissue engineering (Guo et al., 2016).
- Thermosensitive Behavior and Antibacterial Activity of Cotton Fabric Modified with a Chitosan-poly(N-isopropylacrylamide) Interpenetrating Polymer Network Hydrogel.: This publication presents the modification of cotton fabric with a hydrogel formed using glutaric dialdehyde. The fabric demonstrates significant thermosensitive and antibacterial properties, suitable for developing smart textiles and wound dressings (Wang et al., 2016).
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?