Fortfahren mit
8.20599
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
Synonym(e):
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,50
€ 29,62
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,30
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
3,4,5-(OH)3C6H2COOCH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.20
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-498-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
€ 29,62
Listenpreis€ 39,50Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
potency
2100 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
145-148 °C
transition temp
flash point 187 °C
solubility
3.5 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)c1cc(c(c(c1)O)O)O
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Antioxidant Capacity Assessment:</strong> Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, identified as a potent antioxidant and has been added to foods containing oils and fats to prevent oxidation (Prieto et al., 2014).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1118P313048710
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
-
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
3.5 g/L
solubility
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
mp
145-148 °C
mp
146-149 °C (lit.)
mp
146-149 °C (lit.)
mp
146-149 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
368.6 °F - closed cup
flash_point_c
187 °C - closed cup
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820599010004022536462417
820599050004022536958798
820599002504027269912093