Fortfahren mit
48710
Propylgallat
≥98.0% (HPLC), solid, antioxidant
Synonym(e):
3,4,5-Trihydroxybenzoesäure-propylester, Propyl-gallat, Tenox PG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,90
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 257,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
3,4,5-(HO)3C6H2CO2CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39024506
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-498-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1877976
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
€ 63,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Propylgallat, antioxidant, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
146-149 °C
SMILES string
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
Bereiten Sie eine 0.1 M Lösung in Glycerin:PBS (9:1).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
02370PHR11181576800
form
solid
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
mp
146-149 °C
mp
146-149 °C (lit.)
mp
146-149 °C (lit.)
mp
146-149 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propylgallat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
368.6 °F - closed cup
flash_point_c
187 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)