Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 174,00 |
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 188,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
47 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
894 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.8 %, 37 °F, 8 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.377
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
greener alternative category
SMILES string
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChI key
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade Fragrance grade, Halal, Kosher | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99.5% (GC) | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Essigsäureisopropylester
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-21-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?