Fortfahren mit
8.20447
2,3-Dichlorophenol
for synthesis
Synonym(e):
2,3-Dichlorophenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,90
€ 56,17
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2,3-(Cl)2C6H3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.00
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
209-399-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
€ 56,17
Listenpreis€ 74,90Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
bp
206 °C/1013 hPa
mp
57-60 °C
transition temp
flash point 115 °C
density
1.40 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cccc1O)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
InChI key
UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Dichlorophenol for synthesis. CAS 576-24-9, chemical formula 2,3-(Cl)₂C₆H₃OH.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.037741.03028PHR2595
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
crystals
form
-
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
density
1.40 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
-
bp
206 °C/1013 hPa
bp
209-211 °C/1013 hPa
bp
-
bp
209-210 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820447002504022536459295