Fortfahren mit
8.03774
2,4-Dichlorophenol
for synthesis
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
2,4-Dichlorophenol, 2,4-DCP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2,4-(Cl)2C6H3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.00
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-429-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
€ 38,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.3 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
potency
780 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
209-211 °C/1013 hPa
mp
40-43 °C
transition temp
flash point 114 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
InChI key
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 44 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dichlorophenol
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
231.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110.6 °C - closed cup
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)