Fortfahren mit
8.20408
Dibenzofuran
for synthesis
Synonym(e):
Dibenzofuran, Diphenylene oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
205-071-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
mp
80-82 °C (External MSDS)
transition temp
flash point 130 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[o]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
InChI key
TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 83 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.081101.08107D32202
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
powder or crystals
mp
80-82 °C (External MSDS)
mp
−108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
mp
97-100 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibenzofuran
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
266.0 °F
flash_point_c
130 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820408025004022536458427
820408000504022536458410