Merck
C91492
Sigma-Aldrich
Cyanogenbromid
reagent grade, 97%
Synonym(e):
Bromine cyanide
About This Item
Lineare Formel:
BrCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.92
Beilstein:
1697296
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
3.65 (vs air)
Dampfdruck
100 mmHg ( 22.6 °C)
Assay
97%
Form
crystals
bp
61-62 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-53 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
InChIKey
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Cyanogenbromid (CNBr) ist ein Halogenid. Die Nutzbarkeit von Cyanogenbromid als Kondensationsmittel während der chemischen Ligation von Oligodesoxyribonukleotiden wurde beschrieben.[1] Das Schwellen-Photoelektron (TPE)-Spektrum von Cyanogenbromid wurde unter hoher Auflösung festgehalten.[2] Die Cryopolymerisation von CNBr bei Bestrahlung wurde untersucht.[3]
Anwendung
Mögliche Verwendungszwecke von Cyanogenbromid:
  • Zur Aktivierung von Polysacchariden für die Verbindung mit Erythrozyten.[4]
  • Als Oxidationsmittel in Urin-Thiamin-Assays.[5]
  • Bei der Herstellung von 2-Amino-5-(2′-Thienyl)-1,3,4-Oxadiazol.[6]
Zur Peptidspaltung[7] und zur Verwendung bei Proteinimmobilisierungsverfahren.[8] Reaktion mit C60Ph5Cl produziert ein neues Phenylisoquinolin[3′,4′:1,2][60]fulleren.[9]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Applied Biochemistry and Biotechnology, 44, 135-135 (1994)
Org. Mass Spectrom., 28, 1395-1395 (1993)
N I Sokolova et al.
FEBS letters, 232(1), 153-155 (1988-05-09)
Cyanogen bromide was found to condense oligodeoxyribonucleotides on a complementary template in aqueous solution. Optimum conditions for this vigorous and effective reaction were developed. CNBr proved to be useful for incorporation of phosphoramidate or pyrophosphate internucleotide bonds in DNA duplexes.
Abdul-Sada, A.K. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 307-307 (1998)
Threshold photoelectron spectroscopy of cyanogen bromide.
Yencha AJ, et al.
Chemical Physics Letters, 392(1), 202-208 (2004)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Hi, is this sterile and suitable for cell culture? Thank you.
    1 answer
    1. This product is not sterile and has not been tested for cell culture applications. Therefore, it may not be suitable for use in cell culture without proper sterilization procedures.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf