Fortfahren mit
8.20150
Dimethyl succinate
for synthesis
Synonym(e):
Dimethyl succinate, Succinic acid dimethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,80
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-419-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
€ 42,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
365 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-8.5 % (v/v)
bp
196 °C/1013 hPa
mp
18-19 °C
transition temp
flash point 94 °C
solubility
75 g/L
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.119 - 1.120
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.006808.440028.18601
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
75 g/L
solubility
-
solubility
75 g/L
solubility
-
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl succinate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F
flash_point_c
94 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820150025004022536452906
820150100004022536452913