Fortfahren mit
8.00680
Diethyl succinate
for synthesis
Synonym(e):
Diethyl succinate, Succinic acid diethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.19
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-612-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.33 hPa ( 55 °C)
Quality Level
assay
≥99% (GC)
form
liquid
potency
8530 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
215-217 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
transition temp
flash point 80 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W237712W2377018.20150
assay
≥99% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
mp
-20 °C
mp
−20 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
mp
18-19 °C
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
density
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
bp
215-217 °C/1013 hPa
bp
218 °C (lit.)
bp
218 °C (lit.)
bp
196 °C/1013 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800680000504022536361789
800680902604022536877907
800680025004022536361796
800680100004022536361802