Fortfahren mit
8.18899
Sebacoyldichlorid
for synthesis
Synonym(e):
Sebacoyldichlorid, Sebacoylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,90
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,90
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 192,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClOC(CH2)8COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.14
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-843-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 53,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
potency
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
161 °C/19 hPa
mp
-5 °C
transition temp
flash point 113 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCCC(=O)Cl
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
InChI key
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (Morpholinmethode): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.0480823636584850
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
density
1.39 g/cm3 at 17 °C
density
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.119 g/mL at 20 °C, 1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
161 °C/19 hPa
bp
-
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
-5 °C
mp
42-45 °C
mp
−5-−3 °C (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F
flash_point_c
113 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818899010004022536447889
818899000504027269277543
818899002504022536447872