Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 56,80 |
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 173,00 |
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 513,00 € 384,75 |
Über diesen Artikel
grade
purum
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.468
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
density
1.119 g/mL at 20 °C, 1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
InChI key
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥95.0% (GC) | assay 99% | assay 92% | assay - |
| density 1.119 g/mL at 20 °C, 1.121 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.121 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.121 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.12 g/cm3 at 20 °C |
| refractive index n20/D 1.468 | refractive index n20/D 1.468 (lit.) | refractive index n20/D 1.468 (lit.) | refractive index - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 168 °C/12 mmHg (lit.) | bp 168 °C/12 mmHg (lit.) | bp 168 °C/12 mmHg (lit.) | bp 161 °C/19 hPa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sebacoylchlorid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?