Fortfahren mit
8.18892
Polyethylenglykol
greener alternative
35000, (stabilised with 2-tert-butyl-4-methoxyphenol) for synthesis
Synonym(e):
Poly(ethylenglykol), Polyglycol, Polyethylenoxid, Polyoxyethylen, PEG 35000, PEG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,50
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 276,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
500-038-2
UNSPSC Code:
13111021
MDL number:
€ 74,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
>320 °C
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
60-65 °C
transition temp
flash point 260 °C
solubility
500 g/L
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑500 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
Polyethylenglycol 35000 (PEG 35000) ist eine hydrophile Polyether-Verbindung,die für folgende Synthesen verwendet werden kann:
  • Hierarchisch strukturierte Kieselgel-Monolithen für die Herstellung von Mikro-Bioreaktoren.
  • Mikro-nanostrukturierte PEG-DA(PEG-Diacrylat)-Hydrogele für biomedizinische Anwendungen.[1]
Es kann auch wie folgt eingesetzt werden:
  • Als Template zur Herstellung einer mikro-/mesoporösen Kieselgelstruktur mittels Sol-Gel-Verfahren.
  • Als Stabilisierungsmittel bei der Synthese von Metallnanopartikeln.[2]
Analysis Note
Hydroxylwert: 3–4
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 62 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 67 °C
Durchschnittliche Molekülmasse: 28.000–38.000
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.074888.190158.18897
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
flakes
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
mp
60-65 °C
mp
33-40 °C
mp
55-58 °C
mp
58-63 °C
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylenglykol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Mandal et al.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part H, Journal of engineering in medicine, 227(11), 1224-1236 (2013-08-21)
Silver and magnetic (Fe3O4) nanoparticles have attracted wide attention as novel antimicrobial agents due to their unique chemical and physical properties. In order to study the comparative effects on antibacterial and animal cytotoxicity, Staphylococcus aureus and NIH 3T3 fibroblasts were
Daniel Aydin et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(19), 15472-15480 (2010-09-14)
Despite tremendous progress in recent years, nanopatterning of hydrated polymeric systems such as hydrogels still represents a major challenge. Here, we employ block copolymer nanolithography to arrange gold nanoparticles on a solid template, followed by the transfer of the pattern
Immobilization of invertase on silica monoliths with hierarchical pore structure to obtain continuous flow enzymatic microreactors of high performance
Szymanska K, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 170, 75-82 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818892100004022536447681
818892500004022536447698
Questions
  1. What is the molecular weight?
    1 answer
    1. The average molecular mass of this product is 28000-38000 as mentioned in the "Description Section" of the product detail page. The exact molecular mass will be provided per batch as a result on the Certificate of Analysis.