Fortfahren mit
8.18818
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
for synthesis
Synonym(e):
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol, (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H16O3SSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.34
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
224-588-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
€ 76,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
235 °C
potency
774 mg/kg LD50, oral (Rat), 2268 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
213-215 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
transition temp
flash point 85 °C
density
1.05 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)CCCS
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3
InChI key
UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.057
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.185508.216198.18816
assay
≥95.0% (GC)
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
213-215 °C/1013 hPa
bp
194 °C/1013 hPa
bp
217 °C/1013 hPa
bp
195-197 °C/1013 hPa
density
1.05 g/cm3 at 25 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
density
1.082 g/cm3 at 20 °C
mp
<-50 °C
mp
-
mp
<-70 °C
mp
-50 °C
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818818010004022536446318