Fortfahren mit
8.18550
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
for synthesis
Synonym(e):
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 143,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H17NO3Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.29
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
237-511-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
€ 143,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
295 °C
pH
>9 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
194 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 90 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)CCCN
InChI
1S/C6H17NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-7H2,1-3H3
InChI key
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.013 - 1.016
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.216198.188188.07477
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
density
1.05 g/cm3 at 25 °C
density
0.72 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
bp
194 °C/1013 hPa
bp
217 °C/1013 hPa
bp
213-215 °C/1013 hPa
bp
-
autoignition temp.
295 °C
autoignition temp.
300 °C
autoignition temp.
235 °C
autoignition temp.
325 °C
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818550025004022536438962