Fortfahren mit
8.18795
2-Decanone
for synthesis
Synonym(e):
2-Decanone, Methyl octyl ketone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
211-752-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
€ 98,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
mp
3 °C
transition temp
flash point 86 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCC)C
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
InChI key
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.824
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.084698.2209302469
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
3 °C
mp
11-13 °C
mp
-74 °C
mp
−87 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818795002504022536445908