If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 31,60 | |
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 56,70 | |
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 195,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
core: ammonium
pH
14 (20 °C in H2O)
bp
102 °C/1013 hPa
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
- Hydratationsstrukturen von Milchsäure: Die Forschungsarbeit untersuchte die Hydratationsstrukturen von Milchsäure und charakterisierte das mit einem biologischen organischen Säureanion gebildete ionische Clathrathydrat, wobei Tetra-n-butylammoniumhydroxid in diesem Prozess verwendet wurde (Muromachi et al., 2014).
- Schutz von Ribonukleosiden bei der RNA-Synthese: In einer Studie wurde die Verwendung von Tetra-n-butylammoniumhydroxid in der Festphasensynthese von RNA-Sequenzen nachgewiesen, insbesondere zum Schutz von 2′-Hydroxylgruppen von Ribonukleosiden (Cieslak et al., 2013).
- Analyse von Kosmetikprodukten: Tetra-n-Butylammoniumhydroxid wird als ionenpaarender Wirkstoff bei der gleichzeitigen Analyse verschiedener organischer Säuren in kosmetischen Produkten verwendet, indem es die Extraktionseffizienz bei der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie erhöht (Mikami et al., 2002).
- Bestimmung von Calciumdobesilat in menschlichem Plasma: Die Verbindung wurde in der Ionenpaarextraktion und Hochleistungsflüssigkeitschromatographie zur Bestimmung von Calciumdobesilat in menschlichem Plasma eingesetzt, was ihren Nutzen für klinische Analysemethoden unterstreicht (Rona und Ary, 2001).
Analysis Note
Aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs kann das Produkt fest, flüssig, eine erstarrte oder unterkühlte Schmelze sein.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium |
| bp 102 °C/1013 hPa | bp 102 °C/1013 hPa | bp - | bp - |
| density 0.99 g/cm3 at 20 °C | density 1.00 g/cm3 at 20 °C | density 0.995 g/cm3 | density 0.99 g/mL at 25 °C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetra-n-butylammoniumhydroxid
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8187590500 | 04022536765235 |
| 8187590050 | 04027269276010 |
| 8187590100 | 04022536445052 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf