Merck
86880
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumhydroxid -Lösung
technical, ~40% in H2O (~1.5 M)
Synonym(e):
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.47
Beilstein:
3571228
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Konzentration:
~40% in H2O (~1.5 M)
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
~40% in H2O (~1.5 M)
Verunreinigungen
≤3% halides (as bromide)
Dichte
0.995 g/cm3
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
SMILES String
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Das Produkt ist eine Lösung aus ~40 % Tetrabutylammoniumhydroxid in H2O. Tetrabutylammoniumhydroxid wurde aus Tetrabutylammoniumiodid synthetisiert. In wasserfreiem Isopropylalkohol aufgelöstes TBAOH wird häufig als Titrant für schwache Säuren verwendet.
Anwendung
Tetrabutylammoniumhydroxid-Lösung (TBAOH) kann für folgende Zwecke in Untersuchungen verwendet werden:
  • Zum Auflösen von 10 Gew.-% Zellulose unter Raumtemperaturbedingungen.
  • Als Katalysator bei der Synthese von 1,2,4-Oxadiazolen.
  • Für die Herstellung von TBAOH-Salzen aus Fettsäuren.
Vorsicht
kann kristallisieren, aber durch Erhitzen auf 40 °C wieder aufgelöst werden
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Construction of 3, 5-substituted 1, 2, 4-oxadiazole rings triggered by tetrabutylammonium hydroxide: a highly efficient and fluoride-free ring closure reaction of O-acylamidoximes.
Otaka H, et al.
Tetrahedron Letters, 55(5), 979-981 (2014)
B B Y Lau et al.
Bioresource technology, 197, 252-259 (2015-09-08)
Aqueous solutions of tetrabutylphosphonium hydroxide have been evaluated as pretreatment media for rice husks, prior to sulphuric acid hydrolysis or cellulase enzymatic hydrolysis. Varying the water:tetrabutylphosphonium hydroxide ratio varied the rate of delignification, as well as silica, lignin and cellulose
Tetrabutylammonium hydroxide as titrant in nonaqueous media.
Harlow GA, et al.
Analytical Chemistry, 28(5), 787-791 (1956)
Tetrabutylammonium Hydroxide as Titrant for Acids in Nonaqueous Solutions.
Cundiff RH and Markunas PC.
Analytical Chemistry, 28(5), 792-797 (1956)
Foaming and emulsifying properties of fatty acids neutralized by tetrabutylammonium hydroxide.
Fameau AL, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 403, 87-95 (2012)