Fortfahren mit
8.18738
2-Methylphenyl isothiocyanate
for synthesis
Synonym(e):
2-Methylphenyl isothiocyanate, 3-Tolyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid 2-methylphenyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2(CH3)C6H4NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.21
UNSPSC Code:
12352118
EC Index Number:
210-390-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
bp
238-240 °C
transition temp
flash point 108 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C=Nc1c(cccc1)C
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI key
JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.111
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.07028253715591378
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
bp
238-240 °C
bp
221 °C/1013 hPa
bp
237 °C (lit.), 62 °C/0.3 mmHg (lit.)
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818738000504022536444390