Fortfahren mit
8.07028
Phenyl isothiocyanate
for synthesis
Synonym(e):
Phenyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,70
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,50
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.19
UNSPSC Code:
12352118
EC Index Number:
203-138-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 49,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
10 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
221 °C/1013 hPa
mp
-21 °C
transition temp
flash point 87 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenyl isothiocyanate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)