Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 52,60 | |
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 73,30 | |
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 217,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
0.6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
220 °C
expl. lim.
0.6-6.5 % (v/v)
kinematic viscosity
1.6 cSt(20 °C)
mp
-26 °C
transition temp
flash point 60 °C
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI key
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Reaktive Extraktion: Die Studie untersucht die reaktive Extraktionseffizienz von Milchsäure und anderen organischen Säuren unter Verwendung von n-Undecan in einem Lösungsmittelsystem (N Mungma, M Kienberger, M Siebenhofer – ChemEngineering, 2019).
- Plasmakatalytischer Abbau: Studien zur Verwendung von Ceroxid-gestützten Katalysatoren für den plasmakatalytischen Abbau von n-Undecan zur Reduzierung von Emissionen aus der Druckindustrie (T Xia, S Yao, Z Wu, G Li, J Li – Journal of Hazardous Materials, 2022).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,739 - 0,741
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥94% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| density 0.74 g/cm3 at 20 °C | density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.73 g/cm3 at 20 °C | density 0.73 g/cm3 at 20 °C |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| mp -26 °C | mp −26 °C (lit.) | mp -30 °C | mp -30 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Undecan
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F
flash_point_c
60 °C
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8186290500 | 04027269077372 |
| 8186290050 | 04027269276669 |
| 8186290100 | 04022536441153 |