Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
8.03405
n-Decan
for synthesis
Synonym(e):
n-Decan
Empfohlene Produkte
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 hPa ( 16 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
208 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
0.7-5.4 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
Kinematische Viskosität
<7 cSt(40 °C)
bp
174 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
-30 °C
Übergangstemp.
flash point 51 °C
Dichte
0.73 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C(CCCCC)CCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Molekulare Dynamik in der Tensidforschung: Dong et al. führten Simulationen der molekularen Dynamik zur Untersuchung der Auswirkungen von Tensiden auf die Wechselwirkungen von Methan und n-Decan durch. Diese Forschung liefert Einblicke in die Anwendungen von n-Decan zur Verbesserung der Leistung von Tensiden bei der Ölrückgewinnung und bei Umweltsanierungsprozessen (Dong et al., 2024).
- Studien zur Grenzflächenadsorption: Ruwoldt et al untersuchten die Grenzflächenadsorptionseigenschaften von öllöslichem Kraft-Lignin und seiner Fähigkeit, Wasser-in-Öl-Emulsionen zu stabilisieren. Hier spielt n-Decan eine entscheidende Rolle als Modell-Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel und trägt zum Verständnis der Emulsionsstabilität und der Lignin-Lösungsmittel-Interaktionen in industriellen Anwendungen bei (Ruwoldt et al., 2024).
- Halbleiter-Dehnungsmessstreifen in der Geotechnik: Mikhaltsevitch und Lebedev verwendeten Halbleiter-Dehnungsmessstreifen, um den effektiven Spannungskoeffizienten für die Elastizitätsmodule von Sandstein zu messen. N-Decan könnte in diesen Experimenten möglicherweise als flüssiges Medium verwendet werden, um natürliche Kohlenwasserstoffumgebungen zu simulieren und so die Genauigkeit der geophysikalischen Beurteilungen zu verbessern (Mikhaltsevitch et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,729 - 0,730
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46.0 °C - closed cup
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?