Fortfahren mit
8.18606
Triisobutyl phosphate
for synthesis
Synonym(e):
Triisobutyl phosphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 23,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
((CH3)2CHCH2)3PO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-798-3
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 23,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.002 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C (DIN 51794)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
272 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
<-60 °C
transition temp
flash point 133 °C (DIN 51758)
solubility
0.26 g/L
density
0.965 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(OCC(C)C)(OCC(C)C)OCC(C)C
InChI
1S/C12H27O4P/c1-10(2)7-14-17(13,15-8-11(3)4)16-9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
InChI key
HRKAMJBPFPHCSD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7739485.438371.01440
assay
≥99.0% (GC)
assay
99.9% trace metals basis
assay
-
assay
99.99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
0.26 g/L
solubility
-
solubility
368 g/L
solubility
368 g/L
density
0.965 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.80 g/cm3 at 20 °C
density
1.80 g/cm3 at 20 °C
bp
272 °C/1013 hPa (decomposes)
bp
-
bp
-
bp
-
mp
<-60 °C
mp
>380 °C
mp
190 °C
mp
190 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
270.5 °F - closed cup
flash_point_c
132.5 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818606010004022536916101
818606050004022536916118
818606100004027269006129
Questions
  1. Require vapour pressure and temperature data for Tri isobutyl phosphate
    1 answer
    1. This product has a flash point of 132.5°C. It has a melting point of -60°C, so it is a liquid at room temperature. It has a literature boiling point of 280°C at atmospheric pressure, and a very low vapor pressure near room temperature (0.002 hPa at 20°C, and 0.004 hPa at 25 °C).
      An enthalpy of vaporization (delta-vapH) value of 62.8 kJ/mol at 426 Kelvin (153°C) has been published:
      https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C126716&Mask=22EF,
      citing Handbook of the Thermodynamics of Organic Compounds, 1987, by R.M. Stephenson and S. Malanowski.