Merck
773948
Sigma-Aldrich
Strontium-Phosphat
powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Strontium phosphate tribasic, Tristrontium diphosphate
Größe auswählen
25 G
€ 175,00
€ 175,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 175,00
About This Item
Lineare Formel:
Sr3(PO4)2
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 175,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Partikelgröße
-200 mesh
mp (Schmelzpunkt)
>380 °C
SMILES String
[Sr++].[Sr++].[Sr++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3O4P.3Sr/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;;/q;;3*+2/p-6
InChIKey
JOPDZQBPOWAEHC-UHFFFAOYSA-H
Anwendung
Sr3(PO4)2 is a promising phosphor host material; showing different emission properties upon doping with rare earth and other elements.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Poort; S. H. M.
Journal of Solid State Chemistry, 122, 432-432 (1996)