Fortfahren mit
8.18531
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid
for resolution of racemates for synthesis
Synonym(e):
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.09
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-766-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<5 Pa ( 20 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
transition temp
flash point 210 °C
solubility
1390 g/L
density
1.76 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water): +12.0 - +13.0 °
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
414477986651.00802
grade
synthesis grade
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
-
assay
≥99% (acidimetric)
assay
-
assay
≥99.5%
assay
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
500
form
solid
form
-
form
crystalline powder, crystals
form
coarse powder, crystalline
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
solubility
1390 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble 150 g/L at 25 °C
solubility
water: 1390 g/L at 20 °C
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818531050004022536438511
818531250004022536438528
818531010004022536438504