Fortfahren mit
8.18490
Methyl 4-formylbenzoate
for synthesis
Synonym(e):
Methyl 4-formylbenzoate, 4-Formylbenzoic acid methyl ester, Terephthalaldehydic acid methyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(OHC)C6H4COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
216-385-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
powder
€ 99,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥96.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
240 °C
bp
264-266 °C/1013 hPa
mp
56-59 °C
transition temp
flash point 128 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
528 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI key
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.21075724653230634
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
≥90%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
mp
56-59 °C
mp
248-250 °C
mp
88-95 °C
mp
65-67 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
262.4 °F
flash_point_c
128 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818490010004022536437507