Wichtige Dokumente
8.21075
Sigma-Aldrich
Terephthalaldehydic acid
for synthesis
Synonym(e):
4-Carboxybenzaldehyd, 4-Formylbenzoesäure
Größe auswählen
10 G
€ 64,40
€ 64,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 64,40
About This Item
Lineare Formel:
4-(OHC)C6H4COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
210-607-4
NACRES:
NA.22
€ 64,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
powder
pH-Wert
3.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
248-250 °C
Schüttdichte
396 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
InChIKey
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable