Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
<1 hPa
Quality Level
assay
≥96.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
350 °C
potency
4880 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4-7 (20 °C in H2O, aqueous suspension)
mp
125-132 °C (Lit.)
transition temp
flash point 185 °C
solubility
practically insoluble 0.007 mg/L
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1Cc2c(c(cc(c2)C)C(C)(C)C)O)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H32O2/c1-14-9-16(20(24)18(11-14)22(3,4)5)13-17-10-15(2)12-19(21(17)25)23(6,7)8/h9-12,24-25H,13H2,1-8H3
InChI key
KGRVJHAUYBGFFP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 125 °C
Melting range (upper value): ≤ 132 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96.0% (GC) | assay - | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| solubility practically insoluble 0.007 mg/L | solubility - | solubility <0.0001 g/L | solubility - |
| density 1.07 g/cm3 at 20 °C | density - | density 0.99 g/cm3 at 20 °C | density - |
| form crystals | form powder | form crystals | form powder |
| mp 125-132 °C (Lit.) | mp 119-122 °C (lit.) | mp 153-156 °C | mp 158-162 °C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
365.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
185 °C - Pensky-Martens closed cup
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
119-47-1
119-47-1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8184479045 | 04027269032906 |
| 8184470500 | 04022536436272 |
| 8184470100 | 04022536436265 |