Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 114,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2[C6H2[C(CH3)3](C2H5)OH]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.55
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
201-814-0
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
mp
119-122 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cc(Cc2cc(CC)cc(c2O)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C25H36O2/c1-9-16-11-18(22(26)20(13-16)24(3,4)5)15-19-12-17(10-2)14-21(23(19)27)25(6,7)8/h11-14,26-27H,9-10,15H2,1-8H3
InChI key
GPNYZBKIGXGYNU-UHFFFAOYSA-N
Application
Antioxidant
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description analytical standard | description analytical standard |
| form powder | form powder | form crystals | form - |
| mp 119-122 °C (lit.) | mp 123-127 °C (lit.) | mp 123-127 °C (lit.) | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?