Fortfahren mit
8.18374
Sodium tert-butylate
for synthesis
Synonym(e):
Sodium tert-butylate, Sodium-t-butoxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.10
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
212-741-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (acidimetric)
Form:
powder
Grade:
synthesis grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥96.0% (acidimetric)
form
powder
mp
263 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI key
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Free NaOH: ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.175008.20236912395
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥96.0% (acidimetric)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
mp
263 °C
mp
244 °C
mp
244 °C
mp
-
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818374100004027269078850
818374500004027269138929
818374010004022536434315