Fortfahren mit
8.20236
Sodium butyrate
for synthesis
Synonym(e):
Sodium butyrate, Butyric acid sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 472,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.09
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-857-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
€ 129,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
powder
mp
244 °C
density
1.324 g/cm3 at 30 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
075961371271613600
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
-
density
1.324 g/cm3 at 30 °C
density
-
density
-
density
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
mp
244 °C
mp
250-253 °C (lit.)
mp
250-253 °C (lit.)
mp
250-253 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820236100004022536454658
820236025004022536454641