Fortfahren mit
8.18287
Lithiumiodid
greener alternative
anhydrous for synthesis
Synonym(e):
Lithiumiodid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,00
€ 53,25
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
ILi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.85
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-822-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
Solubility:
soluble 1640 g/L
€ 53,25
Listenpreis€ 71,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
450 °C
solubility
soluble 1640 g/L
density
4 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This enabling product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Application
Lithiumiodid (LiI) kann als Katalysator für Synthese von Folgendem eingesetzt werden:
  • N-Alkyl 2-pyridonderivate mittels O- zu N-[1,3]-Alkylmigration.
  • ββ-Mannoside und β-Rhamnoside aus Glykosylhemiacetalen mittels Eintopf-Chlorierung, -Iodierung und -Glykosylierungsreaktion.[1]
Es kann auch wie folgt eingesetzt werden:
  • Fester Elektrolyt bei der Synthese von Vycor-Glas/LiI-Verbundstoffen für die Entwicklung von Festkörperakkumulatoren.
  • Iodquelle für die Synthese von primären, sekundären und Brückenkopf-tertiären Alkyliodiden durch eine PPh3-katalysierte Ioddecarboxylierung von aliphatischen Carboxylaten.[2]
Analysis Note
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 0,50 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.047718.20738443964
form
powder
form
liquid
form
solid
form
crystalline
solubility
soluble 1640 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
mp
450 °C
mp
14-27 °C
mp
37-40 °C
mp
-
density
4 g/cm3 at 20 °C
density
3.1 g/cm3 at 29 °C
density
4.41 g/cm3 at 20 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithiumiodid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c