Fortfahren mit
8.20738
Iodmonobromid
for synthesis
Synonym(e):
Iodmonobromid, Bromiodid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 224,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
BrI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.81
UNSPSC Code:
12352307
EC Index Number:
232-159-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
reaction suitability
reagent type: oxidant
bp
116 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
37-40 °C
density
4.41 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
IBr
InChI
1S/BrI/c1-2
InChI key
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Graphit-Interkalationsverbindungen: Untersuchung der thermoelektrischen Leistung von Graphit-Interkalationsverbindungen mit Iodmonobromid zur Verbesserung des Verständnisses der Materialeigenschaften für elektronische Anwendungen (Kobayashia und Sugiharaa, 2019).
  • Flüssig-kristalline Komplexe: Studie zu Halogen-gebundenen, flüssig-kristallinen Komplexen, die aus Iod und Interhalogenen wie Iodmonobromid gebildet werden, die für die Entwicklung neuer Materialien mit einstellbaren Eigenschaften von Bedeutung sind (McAllister et al., 2023).
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch): ≥ 95,0 %
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.047711.08828229695
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
37-40 °C
mp
14-27 °C
mp
446 °C
mp
113 °C (lit.)
bp
116 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
97 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
625 °C/1013 hPa
bp
184 °C (lit.)
density
4.41 g/cm3 at 20 °C
density
3.1 g/cm3 at 29 °C
density
4.74 g/cm3 at 20 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodmonobromid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820738010004022536465449
820738025004022536465456