Fortfahren mit
8.18213
tert-Butyl glycinate
for synthesis
Synonym(e):
tert-Butyl glycinate, Glycine tert-butyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCH2COOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
Assay:
≥92.5% (GC)
Form:
liquid
€ 122,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥92.5% (GC)
form
liquid
bp
29-31 °C/3 hPa
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4,7H2,1-3H3
InChI key
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 92.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.962
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.021899111438.20243
assay
≥92.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
solid or liquid
form
liquid
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
bp
29-31 °C/3 hPa
bp
95-97 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818213000604022536430393