Merck
8.20243
Di-tert-butyl disulfide
for synthesis
Synonym(e):
Di-tert-butyl disulfide, tert-Butyl disulfide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.36
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
203-734-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
2 hPa ( 38 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
potency
6200 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8 % (v/v)
refractive index
n/D 1.489-1.491 (N20/D)
mp
-5 °C
transition temp
flash point 67 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(SC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
InChI key
BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Refractive index (N20/D) : 1.489 – 1.491
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di-tert-butyl disulfide
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup