Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 49,80 | |
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 229,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
57.09
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
212-142-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
275 °C
potency
445 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-10 °C
transition temp
flash point 1 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC1CC1
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2
InChI key
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.816
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.816
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form powder | form - |
| mp -10 °C | mp - | mp - | mp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| density 0.82 g/cm3 at 20 °C | density 0.824 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
33.8 °F - closed cup
flash_point_c
1 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8180170100 | 04027269045470 |
| 8180170010 | 04022536426174 |