Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 135,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 441,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21N7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21ncc(c2nc(cc1NC4CC4)Nc3cc(c(cc3)C)NC(=O)CC)C#N
InChI key
YKDZIFFKQUNVHH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and highly selective casein 2 (CK2, CKII) inhibitor with potent cellular activity, but no antiproliferation efficacy in HCT116 or U-87 MG cancer cultures.
SGC-CK2-1 is a potent and highly selective casein 2 (CK2, CKII) inhibitor (CK2α/CK2α′ IC50 = 4.2/2.3 nM by cell-free enzyme assay; DYRK2 IC50 = 440 nM, IC50≥3.4 μM against 465 other kinases). Unlike less specific CK2 inhibitors, SGC-CK2-1 shows no antiproliferation activity in HCT116 or U-87 MG cancer cultures (up to 10 μM) despite its potent cellular activity (CK2α/CK2α′ IC50 = 36/16 nM by cellular NanoBRET assay).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to off-white | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?