Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
NF, Ph. Eur.
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
powder, solid
autoignition temp.
>320 °C (DIN 51794)
mol wt
average Mn 4000
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
53-58 °C
transition temp
flash point 270 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| technique(s) API processing | nano-milling: suitable | technique(s) API processing | nano-milling: suitable | technique(s) API processing | nano-milling: suitable | technique(s) API processing | nano-milling: suitable |
| agency NF, Ph. Eur. | agency NF, Ph. Eur. | agency NF, Ph. Eur. | agency NF, Ph. Eur. |
| form powder, solid | form scales | form solid | form scales |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| density 1.2 g/cm3 at 20 °C | density 1.21 g/cm3 at 20 °C | density 1.2 g/cm3 at 20 °C | density 1.2 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylenglykol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Artikel
Discover strategies to enhance solubility in injectable formulations using excipients, including cyclodextrins, meglumine, and polyethylene glycols.
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8170069050 | 04022536704784 |
| 8170065000 | 04022536424293 |