Fortfahren mit
8.17019
Polyethylenglykol
3000, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Synonym(e):
Poly(ethylenglykol), Polyglycol, Polyethylenoxid, Polyoxyethylen, PEG 3000, PEG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 204,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
13111021
EC Index Number:
500-038-2
MDL number:
€ 204,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
NF, Ph. Eur.
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
scales
autoignition temp.
420 °C
mol wt
average Mn 3000
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
55-58 °C
transition temp
flash point 270 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
storage temp.
no temp limit
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Bei der Erforschung einer Formulierung ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich und es gilt spezifische Herausforderungen zu bewältigen, bevor ein Arzneimittel erfolgreich auf den Markt gebracht werden kann. Dazu gehören u. a. die Stabilität der Formulierung sowie Freisetzungskinetik und Einschränkungen der Bioverfügbarkeit. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Polyethylenglycol (PEG) ist ein vielseitiges Polymer, das in festen, halbfesten und flüssigen Formulierungen eingesetzt werden kann. Sein breites funktionelles Spektrum umfasst zum Beispiel die Verbesserung der Löslichkeit von API, die Funktion als Schmiermittel für Tablettenbeschichtungen, die Funktion als ein Trägerstoff und viele weitere. Unser umfassendes Portfolio von PEG umfasst verschiedene Polymergrößen mit verschiedenen Molekülmassen, um Ihren speziellen Anwendungen und Anforderungen zu entsprechen.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.170078.170188.17002
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solubility enhancement
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
technique(s)
-
agency
NF, Ph. Eur.
agency
NF, Ph. Eur.
agency
NF, Ph. Eur.
agency
NF, Ph. Eur.
form
scales
form
solid
form
scales
form
liquid
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylenglykol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover strategies to enhance solubility in injectable formulations using excipients, including cyclodextrins, meglumine, and polyethylene glycols.
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
817019904004054839395123
817019500004022536424750