Fortfahren mit
8.16020
(S)-(+)-Serine
for synthesis
Synonym(e):
(S)-(+)-Serine, 3-Hydroxy-L-alanine, Ser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
€ 84,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.09
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-274-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 49,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
215-225 °C (decomposes)
solubility
360 g/L
bulk density
570 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
General description
(S)-(+)-Serine is a non-essential amino acid that serves as a building block in peptide synthesis and as a precursor for various biomolecules, including neurotransmitters and phospholipids.
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +14.0 - +15.5 °
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.077691.0764754763
L-Serine EMPROVE® EXPERT Ph Eur,USP
SAFC
1.07647
L-Serine
L-Serine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
54763
L-Serine
form
solid
form
solid
form
crystalline powder
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
215-225 °C (decomposes)
mp
215-225 °C (decomposes)
mp
215-225 °C (decomposes)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
360 g/L
solubility
360 g/L
solubility
360 g/L
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
300
bulk density
570 kg/m3
bulk density
570 kg/m3
bulk density
570 kg/m3
bulk density
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
816020002504022536423975
816020010004022536423982