Fortfahren mit
8.16008
(S)-(+)-Isoleucine
for synthesis
Synonym(e):
(S)-(+)-Isoleucine, iso-Leucine, Ile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-798-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160406
€ 33,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
279-280 °C (decomposition)
solubility
40 g/L
bulk density
470 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3][C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in HCl 6 mol/l): +39.5 - +41.5 °
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.05362I2752PHR1099
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
40 g/L
solubility
40 g/L
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
279-280 °C (decomposition)
mp
279-280 °C (decomposition)
mp
288 °C (dec.) (lit.)
mp
288 °C (dec.) (lit.)
pH
5.5-6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
pH
5.5-6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
816008002504022536423500
816008001004022536423494