Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-798-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
279-280 °C (decomposition)
solubility
40 g/L
bulk density
470 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3][C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Analysis Note
Gehalt (Titration mit Perchlorsäure, berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 99,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes, kristallines Pulver oder Flocken
Aussehen der Lösung (1 mol/l, Salzsäure 1 mol/l): klar und farblos
Spez. Drehung(α 20/D, 50 g/l, Salzsäure 1 mol/l, berechnet auf getrocknete Substanz): +36,2 bis +37,2
UV-Absorption (260 nm, 1 mol/l, 1 cm, Salzsäure 1 mol/l): ≤ 0,10
UV-Absorption (280 nm, 1 mol/l, 1 cm, Salzsäure 1 mol/l): ≤ 0,10
Chlorid (Cl): ≤ 0,02 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Co (Cobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,01 %
Zn (Zink): ≤ 0,0005 %
Fremde Aminosäuren: ≤ 0,5 %
Andere ninhydrin-positive Substanzen: ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (105 °C, 3 Std.): ≤ 0,3 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes, kristallines Pulver oder Flocken
Aussehen der Lösung (1 mol/l, Salzsäure 1 mol/l): klar und farblos
Spez. Drehung(α 20/D, 50 g/l, Salzsäure 1 mol/l, berechnet auf getrocknete Substanz): +36,2 bis +37,2
UV-Absorption (260 nm, 1 mol/l, 1 cm, Salzsäure 1 mol/l): ≤ 0,10
UV-Absorption (280 nm, 1 mol/l, 1 cm, Salzsäure 1 mol/l): ≤ 0,10
Chlorid (Cl): ≤ 0,02 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Co (Cobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,01 %
Zn (Zink): ≤ 0,0005 %
Fremde Aminosäuren: ≤ 0,5 %
Andere ninhydrin-positive Substanzen: ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (105 °C, 3 Std.): ≤ 0,3 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Isoleucin
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c