Fortfahren mit
8.1501A
Deuterium chloride 20% solution in D2O
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 298,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12142201
Technique(s):
NMR: suitable
€ 298,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
concentration
≥20 wt. %
technique(s)
NMR: suitable
density
1.189 g/cm3
General description
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Analysis Note
Deuteration degree: ≥ 99.5 %
Assay (weight%): ≥ 20 %
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.034281.133661.02450
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.189 g/cm3
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
concentration
≥20 wt. %
concentration
-
concentration
-
concentration
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
815016002504022536736686