Fortfahren mit
8.14996
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
for synthesis
Synonym(e):
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,40
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 216,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
225-306-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
€ 80,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
powder
autoignition temp.
>300 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
188-191 °C
transition temp
flash point >150 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(CO)(C)C(=O)O
InChI
1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.03252470627198358
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
188-191 °C
mp
-
mp
109-112 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
autoignition temp.
>300 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
pH
2.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
9.4-9.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814996025004022536882840
814996100004022536882857