Fortfahren mit
8.14973
Diphenyl-4-piperidinemethanol
for synthesis
Synonym(e):
Diphenyl-4-piperidinemethanol, Azacyclonol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-092-5
NACRES:
NA.22
Form:
solid
€ 98,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
mp
160-163 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N1CCC(CC1)C(O)(c3ccccc3)c2ccccc2.[H+]
InChI
1S/C18H21NO.ClH/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17;/h1-10,17,19-20H,11-14H2;1H
InChI key
LBRAWKGGVUCSOX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.20978PHR9043861634
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mp
160-163 °C
mp
24-27 °C
mp
-
mp
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814973002504027269001353